Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de polipropileno ec Chromabond™
Columnas SPE para extracción de colectores de vacío
327.00€ - 636.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Absorbente | Chromabond C18 ec |
Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12890981
|
Macherey-Nagel™
730011ASP |
1 ml | 100 mg |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12874521
|
Macherey-Nagel™
730013ASP |
3 ml | 500mg |
458.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12891061
|
Macherey-Nagel™
730015ASP |
6 ml | 1000mg |
636.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Sistemas automatizados para colectores de vacío CHROMABOND™
- Columna de polipropileno, elemento de filtro de polietileno
- Alta capacidad de carga y eficacia de separación
- Contrapresión constante, sellado hermético
- Puerto Luer estándar para extracción de fase sólida automatizada, purificación/síntesis flash paralela, detección/purificación de alto rendimiento.
Especificaciones
Sílice | |
Extracción en fase sólida | |
Columnas de extracción en fase sólida |
Extracción de fase sólida | |
Chromabond C18 ec |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de polipropileno ec Chromabond™