Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glass Empty SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730172
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Specifications
6 ml | |
Extracción en fase sólida | |
Fritas de fibra de vidrio, elemento de filtro |
Vacío | |
Columna para SPE vacía |