Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE vacía de vidrio Chromabond™
201.00€ - 257.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Vacío |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Tipo | Columna de extracción en fase sólida vacía |
Incluye | Fritas de fibra de vidrio, elemento de filtro |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10053191
|
Macherey-Nagel™
730171 |
3 ml |
257.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10546531
|
Macherey-Nagel™
730172 |
6 ml |
201.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12786741
|
Macherey-Nagel™
730172 |
6 ml |
205.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Specifications
Vacío | |
Extracción en fase sólida | |
Columna de extracción en fase sólida vacía | |
Fritas de fibra de vidrio, elemento de filtro |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Columna SPE vacía de vidrio Chromabond™