Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 ec Cartridge
Marca: Macherey-Nagel™ 731805
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
530mg | |
45 μm | |
Cartucho C18 ec Chromafix | |
60 Å | |
500 m2/g |
14 % | |
Compuestos no polares, aflatoxinas, amfetaminas, antibióticos, antiepilépticos, barbitúricos, cafeína, medicamentos, conservantes, ácidos grasos, nicotina, PAH, pesticidas, PCB, metales pesados, vitaminas, muy adecuado para desalar muestras | |
C18 ec | |
Sí | |
50/pack |