Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 ec Cartridge
162.00€ - 258.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Carga de carbono | 14 % |
Para utilizar con (aplicación) | Compuestos no polares, aflatoxinas, amfetaminas, antibióticos, antiepilépticos, barbitúricos, cafeína, medicamentos, conservantes, ácidos grasos, nicotina, PAH, pesticidas, PCB, metales pesados, vitaminas, muy adecuado para desalar muestras |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Absorbente | C18 ec |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10348071
|
Macherey-Nagel™
731804 |
270mg |
162.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10535551
|
Macherey-Nagel™
731805 |
530mg |
234.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10184511
|
Macherey-Nagel™
731806 |
950mg |
258.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Sílice | |
Compuestos no polares, aflatoxinas, amfetaminas, antibióticos, antiepilépticos, barbitúricos, cafeína, medicamentos, conservantes, ácidos grasos, nicotina, PAH, pesticidas, PCB, metales pesados, vitaminas, muy adecuado para desalar muestras | |
C18 ec | |
Sí | |
50/pack |
14 % | |
45 μm | |
Cartucho C18 ec Chromafix | |
60 Å | |
500 m2/g |