Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho HR-P Chromafix™
Resolve a number of components from water or oil. Chromafix™ HR-P Cartridges contain highly porous polystyrene-divinylbenzene adsorbent resin for SPE.
Marca:  Macherey-Nagel™ 731840
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10368211
  • 203.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características
  • Copolímero de poliestireno-divinilbenceno altamente poroso
  • Superficie específica 1200 m2/g
  • Tamaño de partículas de 50–100 μm
  • Capacidad de unión muy alta, hasta un 30 % del peso adsorbente (como comparación: adsorbentes de sílice alrededor del 3 %)
Aplicación recomendada:
  • Compuestos aromáticos
  • Fenoles del agua
  • Nitroaromáticos del agua
  • Pesticidas del agua
  • PAH del aceite
Especificaciones
Especificaciones
330 mg
50-100 μm
Cartucho HR-P Chromafix
Resina absorbente de poliestireno divinilbenceno
Compuestos aromáticos, fenoles del agua, nitroaromáticos del agua, pesticidas del agua, PAH del aceite
HR-P
50/pack
1200 m2/g