Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho HR-P Chromafix™
Resolve a number of components from water or oil. Chromafix™ HR-P Cartridges contain highly porous polystyrene-divinylbenzene adsorbent resin for SPE.
188.00€ - 262.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Compuestos aromáticos, fenoles del agua, nitroaromáticos del agua, pesticidas del agua, PAH del aceite |
---|---|
Tamaño de partículas | 50-100 μm |
Absorbente | HR-P |
Tipo | Cartucho HR-P Chromafix |
Cantidad | 50/pack |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10368211
|
Macherey-Nagel™
731840 |
330 mg |
203.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10246851
|
Macherey-Nagel™
731841 |
680 mg |
262.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10678572
|
Macherey-Nagel™
731839 |
200 mg |
188.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Features- Highly porous polystyrene-divinylbenzene copolymer
- Specific surface 1200 m2/g
- Particle size 50–100 μm
- Very high binding capacity, up to 30 percent of adsorbent weight (for comparison: silica adsorbents about 3 percent)
Recommended application:
- Aromatic compounds
- Phenols from water
- Nitroaromatics from water
- Pesticides from water
- PAHs from oil
Especificaciones
Compuestos aromáticos, fenoles del agua, nitroaromáticos del agua, pesticidas del agua, PAH del aceite | |
HR-P | |
50/pack | |
1200 m2/g |
50-100 μm | |
Cartucho HR-P Chromafix | |
Resina absorbente de poliestireno divinilbenceno |