Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Cartridge
Marca: Macherey-Nagel™ 731770
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Copolímero esférico PS/DVB | |
Ingredientes activos ácidos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero, los ácidos fenólicos, los herbicidas ácidos | |
Intercambiador de aniones poliméricos modificados con amonio cuaternario resistente | |
De 55 a 65 Å | |
850 m2/g |
500mg | |
45 o 85 μm | |
Cartucho de HR-XA Chromafix | |
50/pack |