Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Cartridge
222.00€ - 316.00€
Especificaciones
Material de base | Copolímero esférico PS/DVB |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ingredientes activos ácidos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero, los ácidos fenólicos, los herbicidas ácidos |
Tamaño de partículas | 45 o 85 μm |
Absorbente | Intercambiador de aniones poliméricos modificados con amonio cuaternario resistente |
Tipo | Cartucho de HR-XA Chromafix |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12824371
|
Macherey-Nagel™
731768 |
155mg |
222.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12804441
|
Macherey-Nagel™
731769 |
240mg |
247.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12814511
|
Macherey-Nagel™
731770 |
500mg |
316.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Copolímero esférico PS/DVB | |
45 o 85 μm | |
Cartucho de HR-XA Chromafix | |
50/pack |
Ingredientes activos ácidos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero, los ácidos fenólicos, los herbicidas ácidos | |
Intercambiador de aniones poliméricos modificados con amonio cuaternario resistente | |
De 55 a 65 Å | |
850 m2/g |