Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SiOH Cartridge
Marca: Macherey-Nagel™ 731830
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice de baja acidez | |
Aflatoxinas, cloranfenicol, pesticidas, esteroides, vitaminas | |
SiOH | |
60 Å | |
500 m2/g |
Peso del adsorbente: 880 mg | |
45 μm | |
Cartucho SiOH Chromafix | |
50/pack |