Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SiOH Cartridge
139.00€ - 207.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice de baja acidez |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aflatoxinas, cloranfenicol, pesticidas, esteroides, vitaminas |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Absorbente | SiOH |
Tipo | Cartucho SiOH Chromafix |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10063191
|
Macherey-Nagel™
731828 |
Adsorbent Weight: 230 mg | N/A | ||||||
10411862
|
Macherey-Nagel™
731829 |
Adsorbent Weight: 420 mg | N/A | ||||||
10023031
|
Macherey-Nagel™
731830 |
Peso del adsorbente: 880 mg |
207.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Sílice de baja acidez | |
45 μm | |
Cartucho SiOH Chromafix | |
50/pack |
Aflatoxinas, cloranfenicol, pesticidas, esteroides, vitaminas | |
SiOH | |
60 Å | |
500 m2/g |