Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con fritado y toma NS
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05450703
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10529581
  • 78.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Columna para cromatografía
15 mm
35 mL
Vidrio Duran
Llave de paso de PTFE-Hahn de un calibre de 0 a 2,5 mm
Aplicaciones cromatográficas
Columna para cromatografía
200 mm
15 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con fritado y toma NS > Capacidad de columna: 35mL