Learn More
Proteintech Agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™
La agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™ son gránulos de afinidad para IP de proteínas de fusión GFP.
Marca:  Proteintech GTMA-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17323363
  • 1798.00€ / 100 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Consta de un nanocuerpo de GFP/VHH acoplado a gránulos de agarosa magnética
Especificaciones
Especificaciones
10 μl de pulpa unen más de 8 μg de GFP recombinante
IP, CoIP, ChIP, RIP
Agarosa magnética
100 reacciones
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele.
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envidy, GFP S65T, mGFP, mfluorina, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomérica A206K, PPC, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, yPET, BFP
Alpaca