Learn More
Proteintech Agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™
La agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™ son gránulos de afinidad para IP de proteínas de fusión GFP.
238.00€ - 5899.00€
Especificaciones
Capacidad de unión | 10 μl de pulpa unen más de 8 μg de GFP recombinante |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. |
Para utilizar con (aplicación) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Objetivo | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envidy, GFP S65T, mGFP, mfluorina, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomérica A206K, PPC, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, yPET, BFP |
Etiqueta o tinte | Agarosa magnética |
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17313363
|
Proteintech
gtma-10 |
10 reacciones |
238.00€
10 reacciones |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17323363
|
Proteintech
GTMA-100 |
100 reacciones |
1798.00€
100 reacciones |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17333363
|
Proteintech
gtma-20 |
20 reacciones |
397.00€
20 reacciones |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17343363
|
Proteintech
gtma-200 |
200 reacciones |
3237.00€
200 reacciones |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17353363
|
Proteintech
gtma-400 |
400 reacciones |
5899.00€
400 reacciones |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Consta de un nanocuerpo de GFP/VHH acoplado a gránulos de agarosa magnética
Spécification
10 μl de pulpa unen más de 8 μg de GFP recombinante | |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarosa magnética |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. | |
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envidy, GFP S65T, mGFP, mfluorina, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomérica A206K, PPC, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, yPET, BFP | |
Alpaca |