Learn More
Proteintech Agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™
La agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™ son gránulos de afinidad para IP de proteínas de fusión GFP.
Marca: Proteintech gtma-400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Consta de un nanocuerpo de GFP/VHH acoplado a gránulos de agarosa magnética
Especificaciones
10 μl de pulpa unen más de 8 μg de GFP recombinante | |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarosa magnética | |
400 reacciones |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. | |
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envidy, GFP S65T, mGFP, mfluorina, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomérica A206K, PPC, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, yPET, BFP | |
Alpaca |