Learn More
Thermo Scientific™ Controladores Cimarec™ 40M
Mantenga velocidades constantes, incluso durante cambios en la viscosidad con los controladores Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M.
Marca: Thermo Scientific™ 50118903
1662.50 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Maintain constant speeds, even during viscosity changes, with Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Controllers. This product is required for use with the Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Características:- Velocidades regulables de 100 a 1.000 rpm
- Pantalla digital de alta visibilidad
- Tiempos de arranque ajustables
- Protección contra sobrecargas térmicas y eléctricas, con alerta de fallos
Telemodul 40 M
- El potente controlador permite a los agitadores Mobil 200 y 600 realizar las tareas de mezcla más exigentes
Telemodul 80 M
- Ofrece toda la funcionalidad del Telemodul 40 M, con salida de potencia incrementada hasta 80 W para las tareas de agitación más exigentes
Especificaciones
Unidades de control Telemodul 40 M (40 W) | |
Controlador para agitadores | |
230 V |
De 100 a 1000 r. p. m. | |
230 V, Dinamarca | |
De 100 a 1000 RPM |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.