Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Slow-Speed Stirrer for Cell Culture
Mezcle suavemente los cultivos sensibles térmicamente, incluidos los cultivos de microportador, los caldos de cultivo y las suspensiones celulares con este agitador de baja velocidad.
697.47€ - 2492.40€
Especificaciones
Velocidad De 5 a 120 rpm
Material de la placa superior Acero inoxidable
Forma Cuadrada
Vataje 4W
Altura (imperial) 2,4 in
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Posiciones de agitación. Velocidad Capacidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Posiciones de agitación. Velocidad Capacidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11764687
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
50119113
1 De 5 a 120 rpm 20 L
697.47€
cada uno
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11784687
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
50119114
4 De 5 a 120 rpm 5 L
2492.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mezcle cultivos sensibles térmicamente, incluidos cultivos de microportador, caldos de cultivo y suspensiones celulares con el agitador de baja velocidad Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem para cultivo celular. Este producto ofrece agitación suave y baja salida de calor para proteger cultivos celulares sensibles dentro de incubadoras de CO2.
Features:
  • Hermetically sealed housing resists microorganisms while separate external controller ensures that only the hermetically sealed stirrer is exposed to the CO2 environment
  • Heatless operation protects thermal sensitive cell culture and will not compromise the incubator chamber conditions
  • Stainless-steel housing is easy to clean and resists aggressive media
  • Gradual low-shear acceleration on start-up
  • Controller has adjustable power settings that decrease power consumption and lower heat output
  • Operating conditions are -10°C to +56°C at 100% RH
  • Protection class IP 68
Optimal Stirring:
  • Smooth and even stirring as low as 5rpm
  • Single position stirrers have the power to stir up to 20L
  • Four-position stirrers can stir up to 5L per position
Requires:
Biomodul 40 B control unit (sold separately)
Warranty: 5 years
Especificaciones
Especificaciones
De 5 a 120 rpm
Cuadrada
2,4 in
De 0,4 a 4 W
Agitador
Acero inoxidable
4W
6 cm
De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Slow-Speed Stirrer for Cell Culture