Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Benchtop Distributors (Link and Sync)
Ensure identical operating conditions for multiple stirrer installations by using these benchtop distributors, for use with Mini, Micro, Compact and Maxi series stirrers.
Marca:  Thermo Scientific™ 50091721
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10247081
  • 355.77€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ensure identical operating conditions for multiple stirrer installations by using Thermo Scientific™ Cimarec™ i Benchtop Distributors (Link and Sync), for use with Mini, Micro, Compact and Maxi series stirrers.
  • Control simultáneo de 2, 4, 6 u 8 agitadores de la serie Mini, Micro o Compact utilizando un solo controlador externo Telemodul 20 C o Telemodul 40 C
  • Control simultáneo de 2 o 4 agitadores de la serie Maxi utilizando un solo controlador externo Telemodul 20 C o Telemodul 40 C
  • Distribución de potencia uniforme para agitación sincronizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Distribuidor de 8 posiciones
Agitadores de las series Mini, Micro, Compact y Maxi
Distribuidor de sobremesa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.