Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Benchtop Distributors (Link and Sync)
Ensure identical operating conditions for multiple stirrer installations by using these benchtop distributors, for use with Mini, Micro, Compact and Maxi series stirrers.
235.00€ - 345.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Agitadores de las series Mini, Micro, Compact y Maxi |
---|---|
Tipo | Distribuidor de sobremesa |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10489391
|
Thermo Scientific™
50091720 |
Distribuidor de 4 posiciones |
235.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10247081
|
Thermo Scientific™
50091721 |
Distribuidor de 8 posiciones |
345.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Ensure identical operating conditions for multiple stirrer installations by using Thermo Scientific™ Cimarec™ i Benchtop Distributors (Link and Sync), for use with Mini, Micro, Compact and Maxi series stirrers.
- Simultaneous control of 2, 4, 6, or 8 Mini, Micro or Compact series stirrers using a single Telemodul 20 C or Telemodul 40 C external controller
- Simultaneous control of 2 or 4 Maxi Series stirrers using a single Telemodul 20 C or Telemodul 40 C external controller
- Even-powered distribution for synchronized stirring
Especificaciones
Agitadores de las series Mini, Micro, Compact y Maxi | |
Distribuidor de sobremesa |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.