Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Micro
Trabaje con estos microagitadores, que están sellados herméticamente con clase de protección IP68 que se pueden sumergir en agua.
Marca: Thermo Scientific™ 50088151
462.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24299" para aplicar la oferta.
Descripción
Trabaje con microagitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i, agitadores sellados herméticamente con clase de protección IP68 que se pueden sumergir en agua. Los agitadores de la serie Cimarec i Micro se suministran de serie con un controlador de su elección o sin controlador para su uso con el sistema de distribución.
Características:- La carcasa herméticamente sellada es resistente al polvo y a los microorganismos
- Adecuados para su uso en condiciones de mucha humedad; se pueden sumergir completamente en baños de agua de hasta 95 °C
- La carcasa de acero inoxidable tiene una excelente resistencia química
- Las condiciones de funcionamiento son de - 10 °C a + 120 °C al 95 % de HR, o de 0 ° a 95 °C sumergido en agua
- Clase de protección IP68 (solo agitador)
- Velocidades de agitación de hasta 1400 rpm
- Volúmenes de agitación de hasta 1 l
- Se pueden controlar hasta ocho agitadores con un solo controlador mediante al distribuidor opcional
Información para pedidos:
Accesorios opcionales: Distribuidor de 4 posiciones (n.º 50091720), distribuidor de 8 posiciones (n.º 50091721)
Incluye:
Las unidades de 100 a 240 V contienen un conjunto de cable con varios enchufes.
Especificaciones
De 130 a 1000 rpm | |
Acero inoxidable | |
Cuadrada | |
3 W | |
0,6 in | |
1,8 in | |
1,8 in | |
Reino Unido | |
Micro con Telemodul estándar; 230 V Reino Unido | |
IP68 | |
Agitador | |
0,2 kg |
1 | |
1 L | |
230 V | |
1,8 x 1,8 x 0,6 in (48 x 48 x 15mm) | |
15 mm | |
48 mm | |
48 mm | |
Marcado CE | |
Micro con Telemodul | |
De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento) | |
0,4 lb |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.