Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Micro
Trabaje con estos microagitadores, que están sellados herméticamente con clase de protección IP68 que se pueden sumergir en agua.
223.11€ - 992.94€
Especificaciones
Material de la placa superior | Acero inoxidable |
---|---|
Capacidad | 1 L |
Clase de protección | IP68 |
Tipo | Agitador |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13509030
|
Thermo Scientific™
50134760 |
Microagitador sin controlador |
223.11€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10446871
|
Thermo Scientific™
50088148 |
Micro 20 con Telemodul 20 C; 100-240 V 2/4/6/8 W |
992.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12854861
|
Thermo Scientific™
50088151 |
Micro con Telemodul estándar; 230 V Reino Unido |
486.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10384621
|
Thermo Scientific™
50088162 |
Micro con Telemodul estándar; 230 V Euro |
474.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Trabaje con microagitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i, agitadores sellados herméticamente con clase de protección IP68 que se pueden sumergir en agua. Los agitadores de la serie Cimarec i Micro se suministran de serie con un controlador de su elección o sin controlador para su uso con el sistema de distribución.
Características:- La carcasa herméticamente sellada es resistente al polvo y a los microorganismos
- Adecuados para su uso en condiciones de mucha humedad; se pueden sumergir completamente en baños de agua de hasta 95 °C
- La carcasa de acero inoxidable tiene una excelente resistencia química
- Las condiciones de funcionamiento son de -10 °C a +120 °C al 95 % de HR, o de 0 °C a 95 °C sumergido en agua
- Clase de protección IP68 (solo agitador)
- Velocidades de agitación de hasta 1400 rpm
- Volúmenes de agitación de hasta 1 l
- Se pueden controlar hasta ocho agitadores con un solo controlador mediante al distribuidor opcional
Información para pedidos:
Accesorios opcionales: Distribuidor de 4 puestos (n.º 50091720), distribuidor de 8 puestos (n.º 50091721)
Incluye:
Las unidades de 100 a 240 V contienen un conjunto de cables con varios enchufes.
Garantía: 5 años
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1 L | |
IP68 | |
Agitador |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.