Learn More
Thermo Scientific™ Agitador Cimarec™ Mobil Direct, 150 l, 230 V Euro, con controlador integrado
Realice aplicaciones de gran volumen con la excepcional potencia de agitación de los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
1839.15€ - 3035.10€
Especificaciones
Velocidad | De 100 a 1000 rpm |
---|---|
Material de la placa superior | Acero inoxidable |
Forma | Cuadrada |
Tipo | Agitador |
Código de producto | Marca | Capacidad | Tensión | Tipo de tapón | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Tensión | Tipo de tapón | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10019390
|
Thermo Scientific™
50088128 |
150 L | 230 V | UE | 13 × 13 × 3,4 in (330 × 330 × 80 mm) |
2978.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12967206
|
Thermo Scientific™
50100547 |
150 L | 230 V | Reino Unido | 13 × 13 × 3,4 in (330 × 330 × 80 mm) |
2613.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11726647
|
Thermo Scientific™
50119109 |
200 L | 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in) |
1839.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11994257
|
Thermo Scientific™
50119110 |
600 L | 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in) |
3035.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Realice aplicaciones de gran volumen con la excepcional potencia de agitación de los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct. Los Mobil 200 y 600 requieren la unidad de control Telemodul 40 M o Telemodul 80 M.
Control a distancia• Caja IP de acero inoxidable 65 no sumergible
• Mando por telemódulo para control a distancia con visualización numérica
• Potencia 40 o 80 W de acuerdo con el volumen a agitar
• Ideal para recipiente de fondo grueso: campo magnético eficaz hasta 60mm de distancia.
Especificaciones
De 100 a 1000 rpm | |
Acero inoxidable | |
Cuadrada | |
Agitador |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.