Learn More
Thermo Scientific™ Agitador Cimarec™ Mobil Direct, 150 l, 230 V Euro, con controlador integrado
Realice aplicaciones de gran volumen con la excepcional potencia de agitación de los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Marca:  Thermo Scientific™ 50100547
2016.05 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12967206
  • 2613.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
De 100 a 1000 rpm
150 L
230 V
13 × 13 × 3,4 in (330 × 330 × 80 mm)
80 mm
330 mm
330 mm
CE
Mobil Direct
De - 10 °C a + 40 °C (en funcionamiento)
35,2 lb
Acero inoxidable
Cuadrada
40 W
3,4 in
13 in
13 in
Reino Unido
Mobil Direct; capacidad 150 L; 230 V Reino Unido; con controlador integrado
IP64, IP32
Agitador
16 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Agitador Cimarec™ Mobil Direct, 150 l, 230 V Euro, con controlador integrado >
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.