Learn More
Tocris Bioscience™ Clorhidrato de cinacalcet
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Marca:  Tocris Bioscience™ 6170/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18734739
  • 145.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cinacalcet hydrochloride is a calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. Activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidylinositol (PI) hydrolysis assays. Reduces serum parathyroid hormone levels in rats. Also potent CYP2D2 inhibitor (IC50 = 87 nM) and L-type calcium channel blocker. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
Inhibidor
364782-34-3
393.87g/mol
Calcium-Sensing Receptor Agonists
Calcium-Sensing Receptor
C22H22F3N.HCl
Almacenar a –20°C
10 mg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación