Learn More
Tocris Bioscience™ Clorhidrato de cinacalcet
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
145.00€ - 524.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Inhibidor |
---|---|
Proteínas objetivo | Calcium-Sensing Receptor |
CAS | 364782-34-3 |
Fórmula molecular | C22H22F3N.HCl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.87g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18734739
|
Tocris Bioscience™
6170/10 |
10 mg |
145.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18736258
|
Tocris Bioscience™
6170/50 |
50 mg |
524.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. Activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidylinositol (PI) hydrolysis assays. Reduces serum parathyroid hormone levels in rats. Also potent CYP2D2 inhibitor (IC50 = 87 nM) and L-type calcium channel blocker. Orally bioavailable.Especificaciones
Inhibidor | |
364782-34-3 | |
393.87g/mol | |
Calcium-Sensing Receptor Agonists |
Calcium-Sensing Receptor | |
C22H22F3N.HCl | |
Almacenar a –20°C |
Para uso exclusivo en investigación