Learn More
Ácido cítrico, anhidro, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid |
Nombre de nota | Anhydrous |
Punto de fusión | 153,0 °C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H |
Beilstein | 03, 556 |
Índice Merck | 15, 2325 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: 750 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter, apenas soluble en éter dietílico, insoluble en benceno y cloroformo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.13 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0427603 | Certificado de análisis | 28/08/2023 | 110450250,110450050,110450010 |
A0453307 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 110450250,110450050,110450010 |
A0393282 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 110450250,110450050,110450010 |
A0393283 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 110450250,110450050,110450010 |
A0410335 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 110450250,110450050,110450010 |
Seguridad y manipulación
- Citric acid anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%