Learn More
Tocris Bioscience™ CKI 7 dihydrochloride
CK1 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5329/50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18788778
  • 1140.00€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
CKI 7 dihydrochloride is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor. Also inhibits SGK, S6K1 and MSK1. Induces retinal cell differentiation from human ESCs and iPSCs in combination with SB 431542 (Cat. No. 1614) and Y-27632 (Cat. No. 1254).
Especificaciones
Especificaciones
>99%
CKI 7 dihydrochloride
CKI 7 dihydrochloride
50 mg
358.67
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Para uso exclusivo en investigación