missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ CKI 7 dihydrochloride
CK1 inhibitor
296.00€ - 1140.00€
Especificaciones
Pureza | >99% |
---|---|
Tipo de producto | CKI 7 dihydrochloride |
Peso molecular | 358.67 |
Inhibidores | CKI 7 dihydrochloride |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18722978
|
Tocris Bioscience™
5329/10 |
10 mg |
296.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18788778
|
Tocris Bioscience™
5329/50 |
50 mg |
1140.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Casein kinase 1 (CK1) inhibitor. Also inhibits SGK, S6K1 and MSK1. Induces retinal cell differentiation from human ESCs and iPSCs in combination with SB 431542 (Cat. No. 1614) and Y-27632 (Cat. No. 1254).Especificaciones
>99% | |
CKI 7 dihydrochloride | |
358.67 | |
CKI 7 dihydrochloride |
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto