Learn More
Tocris Bioscience™ Cladribine
Deoxyadenosine analog; pro-apoptotic
Marca:  Tocris Bioscience™ 5292/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18705546
  • 156.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cladribine is an adenosine deaminase (ADA)-resistant analog of deoxyadenosine. Exhibits anti-leukemic activity; Inhibits cell growth of lymphoid and myeloid neoplasm (IC50 = 20 - 87 nM). Pro-apoptotic; induces DNA double-strand breaks. Also inhibits ribonuclease reductase (IC50 = 0.11 - 0.28 μM). Displays activity in vitro and in vivo. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
>99%
Cladribine
Cladribine
10 mg
285.69
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Para uso exclusivo en investigación