Learn More
Tocris Bioscience™ Cladribine
Deoxyadenosine analog; pro-apoptotic
156.00€ - 555.00€
Especificaciones
Pureza | >99% |
---|---|
Tipo de producto | Cladribine |
Peso molecular | 285.69 |
Inhibidores | Cladribine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18705546
|
Tocris Bioscience™
5292/10 |
10 mg |
156.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18718426
|
Tocris Bioscience™
5292/50 |
50 mg |
555.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Adenosine deaminase (ADA)-resistant analog of deoxyadenosine. Exhibits anti-leukemic activity; Inhibits cell growth of lymphoid and myeloid neoplasm (IC50 = 20 - 87 nM). Pro-apoptotic; induces DNA double-strand breaks. Also inhibits ribonuclease reductase (IC50 = 0.11 - 0.28 μM). Displays activity in vitro and in vivo. Orally bioavailable.Especificaciones
>99% | |
Cladribine | |
285.69 | |
Cladribine |
Para uso exclusivo en investigación