Learn More
Tocris Bioscience™ Cladribine
Deoxyadenosine analog; pro-apoptotic
Marca: Tocris Bioscience™ 5292/50
438.00 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cladribine is an adenosine deaminase (ADA)-resistant analog of deoxyadenosine. Exhibits anti-leukemic activity; Inhibits cell growth of lymphoid and myeloid neoplasm (IC50 = 20 - 87 nM). Pro-apoptotic; induces DNA double-strand breaks. Also inhibits ribonuclease reductase (IC50 = 0.11 - 0.28 μM). Displays activity in vitro and in vivo. Orally bioavailable.Especificaciones
>99% | |
Cladribine | |
Cladribine |
50 mg | |
285.69 |
Para uso exclusivo en investigación