Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de abrazaderas
Los recipientes de abrazaderas Sampling Systems™ son ideales para aplicaciones higiénicas exigentes, ya que están fabricados de acero inoxidable de alta calidad.
Marca: Sampling Systems™ A566-20
Detalles adicionales : Peso : 20.16000kg
Descripción
- Recipientes multiuso
- Acero inoxidable 316L
- Interior sin fisuras
- Se suministra con tapa, abrazadera y junta de silicona (grado aceptable por la FDA)
- Amplia tapa de triple abrazadera de 100 mm de diámetro BS 4825-3
- Acabado satinado
- Asas laterales
- El cuello presenta un ángulo de 60° para facilitar la descarga de polvo
Especificaciones
Acero inoxidable (316 l) | |
303 mm | |
Tapa, abrazadera y junta de silicona |
20 L | |
463 mm |