Learn More
DWK Life Sciences Abrazadera para juntas esféricas, con tornillo de apriete, de acero inoxidable
Abrazadera de rótula con opción de bloqueo adicional.
Marca:  DWK Life Sciences 286334202
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10623982
Descripción
Descripción
La abrazadera de rótula con tornillo de bloqueo permite una conexión muy segura gracias al bloqueo adicional del tornillo de bloqueo.
  • El tornillo de bloqueo permite una conexión muy segura mediante un dispositivo de bloqueo adicional.
  • Excelente estabilidad dimensional en comparación con las abrazaderas de cable convencionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50
Fijación de las juntas esmeriladas esféricas
S 35
Acero inoxidable
Fijación de las juntas esmeriladas esféricas