Learn More
DWK Life Sciences Abrazadera para juntas esféricas, con tornillo de apriete, de acero inoxidable
Abrazadera de rótula con opción de bloqueo adicional.
Marca: DWK Life Sciences 286335001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La abrazadera de rótula con tornillo de bloqueo permite una conexión muy segura gracias al bloqueo adicional del tornillo de bloqueo.
- El tornillo de bloqueo permite una conexión muy segura mediante un dispositivo de bloqueo adicional.
- Excelente estabilidad dimensional en comparación con las abrazaderas de cable convencionales
Especificaciones
5 | |
Fijación de las juntas esmeriladas esféricas | |
S64 |
Acero inoxidable | |
Fijación de las juntas esmeriladas esféricas |