Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A, graduación azul, se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
Marca: Hirschmann™ 224019327
Descripción
- Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Hexagonal | |
Azul | |
DIN EN ISO 4788 | |
470 mm | |
Probeta de medición graduada | |
1000 ml | |
5 |
USP | |
Redondo | |
A | |
±3 ml | |
Vidrio | |
10 ml |
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul > Capacidad: 1000mL; altura: 470mm; graduaciones azules; conector de vidrio hexagonal
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido