Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A, graduación azul, se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
Marca: Hirschmann™ 224019027
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Hexagonal | |
Azul | |
DIN EN ISO 4788 | |
390 mm | |
Probeta de medición graduada | |
500 ml | |
2,5 |
USP | |
Redondo | |
A | |
±1,5 ml | |
Vidrio | |
5 ml |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul > Capacidad: 500 ml; altura: 390 mm; graduaciones azules; vaso hexagonal de vidrio
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction