Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A con boquilla
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders, Schellbach Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Hirschmann™ 2220190
Detalles adicionales : Peso : 0.72900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11806993
  • 116.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
  • Graduación en tinción azul, Schellbach
  • Certificado de conformidad, con certificado de lote fechado
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Redondo
±2,5 ml
A
390 mm
Vidrio
5 ml
DIN EN ISO 4788
Hexagonal
Probeta de medición graduada
Azul
500 ml
2,5