Learn More
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Marca: BRAND™ 36176
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Fabricación en PMP transparente
- Incluye tapón de polipropileno
- Límites de error según clase A, DIN EN ISO 1042
- Incluye un certificado de lote
- Calibrado para contener (TC, In)
- La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Altura = Altura sin tapón
Especificaciones
para contener (TD, In) | |
Polipropileno | |
PMP | |
±0,10 ml | |
121 °C | |
Esterilizable en autoclave |
DIN EN ISO 1042 | |
100 ml | |
173 mm | |
1 | |
±0,10 ml | |
A |