Learn More
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
11.45€ - 37.10€
Especificaciones
Calibración | para contener (TD, In) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Polipropileno |
Material | PMP |
N.° por paquete | 1 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17460144
|
BRAND™
36176 |
100 ml |
37.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17440144
|
BRAND™
36172 |
25 ml |
25.10€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17450144
|
BRAND™
36174 |
50 ml |
32.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17430144
|
BRAND™
36170 |
10 ml |
24.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10621794
|
BRAND™
36176 |
100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10119242
|
BRAND™
36174 |
50 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10261343
|
BRAND™
36172 |
25 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10201303
|
BRAND™
36170 |
10 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Transparent PMP construction
- Includes polypropylene stopper
- Error limits according to class A , DIN EN ISO 1042
- Includes one batch certificate
- Calibrated to contain (TC, In)
- Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
- Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
- Height = Height without stopper
Especificaciones
para contener (TD, In) | |
Polipropileno | |
1 | |
A |
DIN EN ISO 1042 | |
PMP | |
Esterilizable en autoclave |