Learn More
Brand™ Probetas de medición de perfil alto de clase B con escala grabada
Manufactured from high-clarity polypropylene and complies with DIN 12681 and ISO 6706. BRAND™ Class B Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale can withstand exposure up to 80°C without causing permanently exceeded error limits. Embossed scale does not deteriorate with autoclaving. Hexagonal base provides stability and prevents accidental tipping. Integral spout reduces spillage.
Marca: Brand™ 35048
36.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con polipropileno de alta claridad.
- Clase B
- Cumple con DIN 12681 y ISO 6706.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Estar expuesta a más de 80 °C no le causará errores permanentes por exceso de límite.
- La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
- La base hexagonal proporciona estabilidad y evita vuelcos accidentales.
- La boquilla integrada reduce los derrames.
Especificaciones
Clase B | |
Esterilizable en autoclave | |
80°C | |
Forma redonda | |
315 mm |
2 ml | |
± 2 ml | |
2 ml | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |