Learn More
Brand™ Probetas de medición de perfil alto de clase B con escala grabada
Manufactured from high-clarity polypropylene and complies with DIN 12681 and ISO 6706. BRAND™ Class B Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale can withstand exposure up to 80°C without causing permanently exceeded error limits. Embossed scale does not deteriorate with autoclaving. Hexagonal base provides stability and prevents accidental tipping. Integral spout reduces spillage.
30.75€ - 71.20€
Specifica
Clase | Clase B |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Temperatura máxima | 80°C |
Forma | Redondo |
Base Type | Hexagonal |
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10231691
|
Brand™
35008 |
0,2 ml |
30.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12789625
|
Brand™
35028 |
1 ml |
38.05€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10281831
|
Brand™
35020 |
0,5 ml |
34.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10130091
|
Brand™
35048 |
2 ml |
37.25€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10518911
|
Brand™
35054 |
5 ml |
50.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12025312
|
Brand™
35062 |
10 ml |
71.20€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10623751
|
Brand™
35064 |
20 ml |
32.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descrizione
- Fabricados con polipropileno de alta claridad.
- Clase B
- Cumple con DIN 12681 y ISO 6706.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Estar expuesta a más de 80 °C no le causará errores permanentes por exceso de límite.
- La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
- La base hexagonal proporciona estabilidad y evita vuelcos accidentales.
- La boquilla integrada reduce los derrames.
Specifica
Clase B | |
80°C | |
Hexagonal |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
Probeta de medición graduada |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Brand™ Probetas de medición de perfil alto de clase B con escala grabada