Learn More
BRAND™ Class AS BLAUBRAND™ Graduated Pipette
Class AS BLAUBRAND™ Graduated Pipette is type 3 and features zero on top.
Marca: BRAND™ 27710
Detalles adicionales : Peso : 3.16000kg
Descripción
- AR-GLAS™
- Teclee 3 (cero en la parte superior)
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Tiempo de espera, 5 segundos
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
Especificaciones
±0,01 ml | |
DIN EN ISO 835 | |
TD, Ex | |
Sí | |
2 ml |
No | |
AS | |
AR-GLAS™ | |
0,1 ml |