Learn More
BRAND™ Class AS BLAUBRAND™ Graduated Pipette
Class AS BLAUBRAND™ Graduated Pipette is type 3 and features zero on top.
71.40€ - 94.95€
Especificaciones
Exactitud | ±0,01 ml |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835 |
Clase | AS |
Descripción | TD, Ex |
Material | AR-GLAS™ |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10657561
|
BRAND™
27309 |
0,02 mL |
94.95€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10473531
|
BRAND™
27710 |
0,1 ml |
71.40€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- AR-GLAS™
- Type 3 (zero on top)
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Waiting time 5 seconds
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
Especificaciones
±0,01 ml | |
AS | |
AR-GLAS™ |
DIN EN ISO 835 | |
TD, Ex | |
2 ml |