Learn More
BRAND™ Class AS BLAUBRAND™ Graduated Pipette
Class AS BLAUBRAND™ Graduated Pipette is type 3 and features zero on top.
Marca: BRAND™ 27309
87.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.17000kg
Descripción
- AR-GLAS™
- Teclee 3 (cero en la parte superior)
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Tiempo de espera, 5 segundos
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
Especificaciones
±0,01 ml | |
DIN EN ISO 835 | |
TD, Ex | |
0,02 mL |
Sí | |
AS | |
AR-GLAS™ | |
2 ml |