Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase AS con graduación de tinción ámbar
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en tinción ámbar se han fabricado con vidrio transparente AR™.
Marca:  Hirschmann™ 1340158
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11726133
  • 66.15€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Una marca
  • Conforme a DIN EN ISO 648
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
AS
Sí
12/paq.
8 ml
Pipeta volumétrica
AR-GLAS™
Marrón
0,02 mL
450 mm