Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
Marca:  Hirschmann™ 7501193
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13168039
  • 158.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Escala en relieve
  • Graduaciones en azul
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Base hexagonal
Especificaciones
Especificaciones
1000 mL
DIN 12681, ISO 6706
Probeta graduada, PP
Reusable
10 mL
Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Hexagonal
Probeta de medición graduada
Polipropileno
6/paq.
B
69 mm
Round
Azul
440 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations > Capacidad (métrico): 1000 mL