Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
70.15€ - 158.00€
Especificaciones
Material Polipropileno
Clase B
Desechables Reusable
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
13108039
Ver documentos
Hirschmann™
7501160
70.15€
paquete de 12
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
13118039
Ver documentos
Hirschmann™
7501170
83.05€
paquete de 12
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
13128039
Ver documentos
Hirschmann™
7501175
93.50€
paquete de 12
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
13148039
Ver documentos
Hirschmann™
7501186
83.10€
paquete de 6
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
13158039
Ver documentos
Hirschmann™
7501190
500 ml
111.00€
paquete de 6
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
13168039
Ver documentos
Hirschmann™
7501193
1000 mL
158.00€
paquete de 6
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11671409
Ver documentos
Hirschmann™
7501194
142.00€
paquete de 3
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acc. to DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Raised scale
  • Blue graduated
  • Main point ring graduation
  • Hexagonal base
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Reusable
Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Hexagonal
B
Round
Azul
Probeta de medición graduada
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations