Learn More
BRAND™ Class B PMP Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. BRAND™ Class B PMP Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale include hexagonal base for stability.
Marca: BRAND™ 34928
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Probeta graduada de perfil alto con boquilla
- Fabricación en PMP (polimetilpenteno)
- Base hexagonal
- Escala grabada
- Cumple con DIN 12 681 ISO 6706
- La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
Especificaciones
Clase B | |
Esterilizable en autoclave | |
121 °C | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |
1 ml | |
± 1 ml | |
Redondo | |
200 mm |