Learn More
BRAND™ Class B PMP Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. BRAND™ Class B PMP Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale include hexagonal base for stability.
39.10€ - 93.75€
Especificaciones
Clase | Clase B |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Temperatura máxima | 121 °C |
Forma | Redondo |
Base Type | Hexagonal |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10190421
|
BRAND™
34964 |
47.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10494081
|
BRAND™
34948 |
250 ml |
61.55€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10443921
|
BRAND™
34928 |
62.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10038490
|
BRAND™
34920 |
55.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10313871
|
BRAND™
34954 |
93.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10450941
|
BRAND™
34908 |
39.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10257440
|
BRAND™
34938 |
84.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Tall form graduated cylinder with spout
- PMP (Polymethylpentene) construction
- Hexagonal base
- Embossed scale
- Meets DIN 12 681 ISO 6706
- Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits
Especificaciones
Clase B | |
121 °C | |
Hexagonal |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
Probeta de medición graduada |