Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B
Construcción de polipropileno. La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
Marca: BRAND™ 41654
44.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Probeta graduada de perfil bajo con boquilla
- Construcción de polipropileno de alta claridad
- Calibrado para contener (TC, In)
- Escala grabada
- La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
Especificaciones
Clase B | |
Esterilizable en autoclave | |
80°C | |
Hexagonal |
10 ml | |
±10 ml | |
Redondo | |
Probeta de medición graduada |
Título del producto
BRAND™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B > Capacidad: 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido